Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en agate
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage comfort en agate Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque:  RETSCH 01.462.0220
Code produit. 10184822
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles de 12 à 500 ml
  • Couvercles d’aération en option
  • Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Spécification
Cuve de broyage Comfort
250 ml
Pour PM 100, PM 400 et S 100
Agate