Learn More
Abnova™ Agarose ultra pur
Idéal pour l’analyse quotidienne des acides nucléiques par électrophorèse sur gel ou transfert (de Northern ou Southern) et convient également aux applications protéiques.
249.00€ - 1025.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | PCR, électrophorèse |
---|---|
Conditions de stockage | Stocker à température ambiante. Sensible à la lumière |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16042565
|
Abnova™
D0021.100g |
100 g |
249.00€
100g |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16052565
|
Abnova™
D0021.500g |
500 g |
1025.00€
500g |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Aucune fluorescence de fond n’a été détectée par dosage au bromure d’éthidium. Sans DNase / RNase.Spécification
PCR, électrophorèse | |
Stocker à température ambiante. Sensible à la lumière |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100GR Agarose Ultra Pure
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic