Learn More
Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Spécification
Spécification
Forme physique | Powder |
Point de fusion | 88.3°C |
Composition | Agarose SERVA Premium |
Densité | 0.5 at 20°Cg/cm3 |
Couleur | Blanc |
pH | 6 |
Quantité | 100 g |
Électro-osmose (EEO) | 0.05 to 0.13 |
Force du gel | >1100g/cm2 |
Odeur | Recognizable |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu