Learn More
Agarose (qualité électrophorèse des protéines), Fisher BioReagents™
Code produit. p-24077
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10367033
Marque: Fisher BioReagents BP16425
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agarose (qualité électrophorèse des protéines)
Réactifs pour l'électrophorèse
• Agarose high gelling temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C12H18O9
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Blanc crème
Quantité 25 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0.1 max.
Température de gélification 34° to 45°C
Force du gel 800g/cm2min.
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté DNase- and RNase-Free
Poids de la formule 306.12
Qualité Électrophorèse des protéines