Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milieu d’agarose EEO
Code produit. 10734124 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10734124
Marque: Thermo Scientific Chemicals 400425000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9012-36-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse
• Agarose ME medium electro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose medium EEO
Forme physique Poudre cristalline fine
Point de fusion 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Couleur Crème à blanc
Quantité 500 g
Électro-osmose (EEO) 0.16 to 0.19
Température de gélification 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Force du gel >1000g/cm2 (1% gel)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Qualité Électrophorèse