Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milieu d’agarose EEO
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse
• Agarose ME medium electro.
• Agarose ME medium electro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Agarose medium EEO |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Point de fusion | 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel) |
| Couleur | Crème à blanc |
| Quantité | 100 g |
| Électro-osmose (EEO) | 0.16 to 0.19 |
| Température de gélification | 34.5° to 37.5°C (1.5% gel) |
| Force du gel | >1000g/cm2 (1% gel) |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |