Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose faible EEO, pour électrophorèse, (Mr ≤0,07)
Code produit. p-30104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10072040
Marque: Thermo Scientific Chemicals 159820100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse
• Agarose MR = -0,10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose low EEO
Forme physique Poudre cristalline fine
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Électro-osmose (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Température de gélification 40 to 43°C (1.5% sol.)
Force du gel >1800g/cm2 (1.5% gel)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Qualité Électrophorèse