Learn More
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15845208
Ajouter au panier
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15845208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
250 g, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Code produit. 15845208
Marque: Thermo Scientific J32802.30
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose LE
Forme physique Poudre granulaire à écoulement libre
Quantité 250 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Qualité Biologie moléculaire
Nom du produit
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals >