Learn More
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15825208
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15825208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
25 g, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Code produit. 15825208
Marque: Thermo Scientific J32802.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose LE
Forme physique Poudre granulaire à écoulement libre
Quantité 25 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Qualité Biologie moléculaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot240828 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Numéro de lot235257 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Numéro de lot202126 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Numéro de lot204444 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Numéro de lot186663 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Nom du produit
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals >