Learn More
Agarose (point de fusion intermédiaire/qualité PCR), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
Description
Coulage de gels
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• TEMED
• Agarose Intermediate Melting
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• TEMED
• Agarose Intermediate Melting
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Agarose |
Note relative au nom | Intermediate Melting |
Forme physique | Poudre / Solide |
CAS | 9012-36-6 |
Couleur | Blanc crème |
Quantité | 100 g |
DNase | Sans DNase |
Électro-osmose (EEO) | 0.12 max. |
Température de gélification | 35.5°C max. |
Force du gel | 1200g/cm2min. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agarose (point de fusion intermédiaire/qualité PCR), Fisher BioReagents >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu