Learn More
Cytiva Milieu IEF agarose
À utiliser pour la mise au point isoélectrique de grandes molécules. Les milieux IEF agarose sont parfaits pour de nombreuses applications IEF et méthodes de détection immunochimique.
Marque: Cytiva 17-0468-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température de gélification : 40 à 43°C
- Force du gel (Kobe) : 1,5 %, > 1000
Spécification
Blanc | |
Focalisation isoélectrique | |
Purification des protéines | |
10 g |
Milieu IEF agarose | |
Séché | |
60deg; à 90deg;C | |
À conserver à température ambiante |