Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de chargement de gel d’agarose (6X) à base de glycérol, sans xylène cyanol FF
67.84€ - 97.38€
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose gel loading dye
Forme physique Liquide
Note relative au nom glycerol based, Xylene Cyanol FF free
Concentration 6X
Informations sur la solubilité Fully misicible in water.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15480157
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60933.AC
25 mL
67.84€
25mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15490157
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60933.AD
50 mL
97.38€
50mL
Expédition estimée: 31-12-2024
Description
6X DNA Loading Buffer is a pre-mixed solution used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is a pre-mixed loading buffer containing two different dyes xylene cyanol FF for visual tracking of DNA migration during agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon de chargement d’ADN 6X est une solution prémélangée utilisée pour préparer les marqueurs d’ADN et les échantillons à charger sur les gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il s’agit d’un tampon de chargement pré-mélangé contenant deux colorants différents, à savoir le cyanol de xylène cyanol FF pour assurer le suivi visuel de la migration de l’ADN pendant l’électrophorèse sur gel d’agarose.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Pas de xylène cyanol FF. Contient 0,25 % de bleu de bromophénol, 30 % de glycérol.
Spécification
Spécification
Agarose gel loading dye
glycerol based, Xylene Cyanol FF free
Fully misicible in water.
Liquide
6X
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C