Learn More
Colorant de charge de gel d’agarose (6X), à base de glycérol, exempt de bromophénol, Thermo Scientific™
37.50€ - 67.80€
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose gel loading dye
Forme physique Liquide
Note relative au nom glycerol based, bromophenol free
Concentration 6X
Numéro MDL MFCD00675058
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15430307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63429.AC
25 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15440307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63429.AD
50 mL
67.80€
50mL
En stock
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Agarose gel loading dye
glycerol based, bromophenol free
MFCD00675058
Liquide
6X
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warning
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold