Learn More
Colorant de charge de gel d’agarose (6X), à base de glycérol, exempt de bromophénol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Agarose gel loading dye |
| Note relative au nom | glycerol based, bromophenol free |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 6X |
| Quantité | 50 ml |
| Numéro MDL | MFCD00675058 |