Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de chargement de gel d’agarose (6X), à base de glycérol
63.42€ - 90.55€
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose gel loading dye
Forme physique Liquide
Note relative au nom glycerol based
Concentration 6X
Numéro MDL MFCD00675058
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15486019
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63869.AC
25 mL
63.42€
25mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15496019
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63869.AD
50 mL
90.55€
50mL
En stock
Description
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de dépôts sur gel d’agarose (6X), alcalin, est utilisé dans l’analyse de gel d’ADN en condition alcaline. Il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel d’agarose.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
0,25 % de bleu de bromophénol, 0,25 % de xylène cyanol FF et 40 % de glycérol
Spécification
Spécification
Agarose gel loading dye
glycerol based
MFCD00675058
Liquide
6X
Fully miscible in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C