Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de chargement de gel d’agarose (6X), à base de glycérol
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
Description
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de dépôts sur gel d’agarose (6X), alcalin, est utilisé dans l’analyse de gel d’ADN en condition alcaline. Il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel d’agarose.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
0,25 % de bleu de bromophénol, 0,25 % de xylène cyanol FF et 40 % de glycérol
Le colorant de dépôts sur gel d’agarose (6X), alcalin, est utilisé dans l’analyse de gel d’ADN en condition alcaline. Il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel d’agarose.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
0,25 % de bleu de bromophénol, 0,25 % de xylène cyanol FF et 40 % de glycérol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Agarose gel loading dye |
| Note relative au nom | glycerol based |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 6X |
| Quantité | 50 ml |
| Numéro MDL | MFCD00675058 |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water. |