Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de chargement de gel d’agarose (6X), à base de polymère de saccharose
56.88€ - 95.20€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Agarose gel loading dye |
---|---|
Forme physique | Liquide visqueux |
Note relative au nom | Ficoll based |
Concentration | 6X |
Numéro MDL | MFCD00675058 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15475099
|
Thermo Scientific Chemicals
J62800.AB |
10 mL |
56.88€
10mL |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15485099
|
Thermo Scientific Chemicals
J62800.AC |
25 mL |
95.20€
25mL |
Expédition estimée: 31-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Agarose gel loading dye | |
Ficoll based | |
MFCD00675058 |
Liquide visqueux | |
6X |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only