Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, pour la biochimie, poudre pure (MR = -0,17)
79.40€ - 968.82€
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10154860
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
239020250
25 g Flacon en verre
79.40€
25g
Expédition estimée: 15-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10472825
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
239021000
100 g Flacon en verre
241.20€
100g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10380304
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
239025000
500 g Flacon en verre
968.82€
500g
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse
• Agarose MR = -0,17
Spécification
Identifiants chimiques
9012-36-6
MFCD00081294
Spécification
Agarose
Poudre
Blanc
MFCD00081294
>2000g/cm2 (1.5% gel)
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Pure powder (Mr = - 0.17), For biochemistry
9012-36-6
0.16 to 0.19 (-Mr)
34.5° to 37.5°C (1.5% sol.)
Authentique
Biochimie