Learn More
AG 205
Progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand
143.00€ - 497.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone |
---|---|
CAS | 442656-02-2 |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Formule moléculaire | C22H23ClN6OS |
Poids de la formule | Observed MW: 454.98 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18707926
|
Tocris Bioscience
6242/25 |
25 mg |
497.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18014312
|
Tocris Bioscience
6242/5 |
5 mg |
143.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AG 205 is a progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand. Inhibits cell cycle progression and cell viability in cancer cell lines. Inhibits progesterone induced cytosolic Ca2+ increases in GnRH neurons in vitro.Spécification
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone | |
>98% | |
Observed MW: 454.98 |
442656-02-2 | |
C22H23ClN6OS |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Store at 4°C