missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neville and More™ Flacon de plasma Afnor
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5.4 cm
9.1 cm
Conditionnement:
20 pièces
72 pièces
Description
- Avec col à vis
- Matériau du col : verre inviolable
- Inviolable
- Non réactif
- Matériau : verre
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) interne | 5.4 cm |
| À utiliser avec (application) | Permet de stocker du plasma |
| Matériau | Verre (type 1) |
| Nbre par carton | 72 |
| Volume (métrique) jusqu’au rebord | 142 ml |
| Forme | Coupe transversale, circulaire |
| Hauteur (métrique) | 11,5 cm |
| Type de produit | Flacon plasma |
| Taille du bouchon | 4 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu