Learn More
Applied Biosystems™ Solution ExoSAP-IT™ pour le nettoyage des produits de PCR
Click to view available options
Quantité:
10 mL
4 x 1 ml
Conditionnement:
2000 réactions
5000 réactions
Description
- Deux enzymes hydrolytiques, l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette (SAP), ensemble dans un tampon spécialement formulé
- Protocole de 30 minutes
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage rapide de la PCR pour les applications en aval ; Élimine les amorces non incorporées et les dNTP |
| Nbre de réactions | 2000 |
| Type de produit | Kit de nettoyage pour PCR enzymatique en une seule étape |
| Quantité | 4 x 1 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction