Learn More
AF10 Antibody (S07-2G2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Spécification
| Antigène | AF10 |
|---|---|
| Clone | S07-2G2 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18691745
|
Novus Biologicals
NBP3-19560-100ul |
100 μg |
645.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18601884
|
Novus Biologicals
NBP3-19560-50ul |
50 μg |
421.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AF10 Monoclonal antibody specifically detects AF10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| AF10 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 8028 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S07-2G2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| AF10MGC75086, ALL1-fused gene from chromosome 10 protein, DKFZp686E10210, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 10, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 10, protein AF-10, type I AF10 protein | |
| Recombinant protein of human AF10 (Uniprot # P55197) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |