Learn More
AF-DX 384, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001238
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent M2/M4 antagonist
Potent M2/M4 selective antagonist (pKi values are 8.22, 8.00, 7.51, 7.18 and 6.27 at human M2, M4, M1, M3 and M5 receptors respectively).
Identifiants chimiques
CAS 118290-26-9
Formule moléculaire C27H38N6O2
Poids moléculaire (g/mol) 478.641
Clé InChI MZDYABXXPZNUCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme af-dx 384, afdx384, af-dx-384, 3h af dx-384, 3h af-dx 384, n-2-2-dipropylamino methyl piperidin-1-yl ethyl-6-oxo-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepine-11 6h-carboxamide, n-2-2-dipropylamino methyl-1-piperidinyl ethyl-5,6-dihydro-6-oxo-11h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepine-11-carboxamide, afdx-384, n-2-2-dipropylamino methyl piperidin-1-yl ethyl-6-oxo-5h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepine-11-carboxamide, d06pvq
CID PubChem 119357
Nom IUPAC N-[2-[2-[(dipropylamino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-6-oxo-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepine-11-carboxamide
SMILES CCCN(CCC)CC1CCCCN1CCNC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau AF-DX 384
Quantité 10 mg
Poids de la formule 478.64
Pourcentage de pureté >98%