Learn More
AF-DX 116, Tocris Bioscience™
Code produit. 18722644
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective M2 antagonist
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
Identifiants chimiques
CAS 102394-31-0
Formule moléculaire C24H31N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 421.545
Clé InChI UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme otenzepad, af-dx 116, af-dx-116, unii-sx2wtg9r3z, unii-ww6a9tfl2c, sx2wtg9r3z, ww6a9tfl2c, chembl17045, 11-2-diethylamino methyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 11-2-2-diethylamino methyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-one
CID PubChem 107867
Nom IUPAC 11-[2-[2-(diethylaminomethyl)piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau AF-DX 116
Quantité 10 mg
Poids de la formule 421.54
Pourcentage de pureté >98%