Learn More
Advillin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Advillin |
---|---|
Concentration | 0.38 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16890535
|
Proteintech
20956-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16880535
|
Proteintech
20956-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AVIL is a member of the gelsolin/villin family of actin regulatory proteins. This protein has structural similarity to villin. It binds actin and may play a role in the development of neuronal cells that form ganglia.Spécification
Advillin | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
O75366, O88398 | |
10677, 11567 | |
Advillin Fusion Protein Ag15114 | |
Primary | |
-20°C | |
AVIL |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADVIL, advillin, AVIL, DOC6 | |
AVIL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |