Learn More
OHAUS™ Balances de précision Adventurer
Trouvez le bon équilibre entre des fonctionnalités ingénieuses et des capacités de pesée fonctionnelles et simples. Les balances de précision Ohaus™ Adventurer incorporent toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure.
Marque: OHAUS™ 30122651
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSa stabilité, sa précision et son fonctionnement rapide garantissent des résultats de pesée optimaux/liliL’écran tactile en couleur et les options de connectivité offrent une expérience de pesée moderne/li/ulSpécification
Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000)Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions Classe B, immunité Exigences industrielles) | |
Precision Balance AX8201M | |
Écran tactile couleur | |
RS232, dispositif USB, hôte USB | |
Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan | |
82 g | |
0,100000 g | |
1,500 s | |
10 °C à 30 °C | |
Balance électronique | |
Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing | |
13,93 in | |
9,05 in | |
230 mm | |
3,94 in | |
13,93 in | |
354 mm | |
12.6 lb. | |
Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VCA 0,3 A 50/60 Hz Sortie de l'adaptateur CA : 12 VDC 0.84 A | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
Class II | |
Chinois, Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais (BR), Espagnol (MX) |
RS232 (inclus) USB Hôte USB | |
8200 g | |
0,100000 g | |
±0,2 g | |
1.5 sec. | |
AX8201M | |
5 ppm/°C | |
50°F à 86°F | |
5000 g, OIML F1 ou ASTM Classe 2 | |
2 years | |
354 x 230 x 100 mm | |
354 mm | |
6.9 in. | |
175 mm | |
100 mm | |
7.7 in. | |
195 mm | |
5.7 kg | |
100/240 V | |
AC Adapter Input: 50/60 Hz | |
Interne |