Learn More
OHAUS™ Balance analytique Adventurer™
Code produit. 15365043 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
Modèle:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Étalonnage:
Externe
Interne
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15365043
Marque: OHAUS™ 30100622
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantissez des résultats de pesée optimum, une stabilité et un fonctionnement rapide. Les balances analytiques Ohaus™ Adventurer incorporent toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure.
Associent des fonctionnalités ingénieuses aux capacités de pesée fonctionnelles très simples. Dotée d’un écran couleur tactile, de capacités de conformité aux BPL / BPF, de deux ports USB et d’un pare-vent ingénieux, la balance Adventurer est la plus complète de sa catégorie. Deux ports USB avec capacités de suivi des BPL / BPF vous aident à la surveillance et la communication des données. Le pare-vent compact améliore l’accessibilité des utilisateurs. Ses portes montées sur le dessus et composées de deux pièces s’ouvrent grand des deux côtés et laissent suffisamment de place pour positionner les échantillons, réduisant l’encombrement sur la paillasse du pare-vent à l’arrière de la balance lors de l’ouverture. Fonctions supplémentaires : Interface RS232, crochet de pesée intégré sous la balance, couvercle de protection du boîtier complet, bac en acier inox amovible, boîtier au fond métallique moulé sous pression, support de sécurité, indicateur de niveau initial éclairé, quatre pieds réglables, menus de verrouillage logiciel, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge / charge insuffisante du logiciel, réglages environnementaux sélectionnables par l’utilisateur, indicateur sonore, réglages de luminosité sélectionnables par l’utilisateur, atténuation automatique de la luminosité, étalonnage de l’écran tactile, tare automatique et neuf langues de fonctionnement sélectionnables par l’utilisateur.
  • Choisissez parmi plusieurs modèles Adventurer avec un large éventail de capacités de fonctionnement et de précisions de lecture
  • Le délai de stabilisation rapide améliore la productivité et offre des résultats de pesée fiables pour vos tâches de pesée de routine
  • Certains modèles sont équipés du système d’étalonnage interne quotidien automatique AutoCal. Chaque modèle dispose aussi de l’option d’étalonnage externe (classique) par l’opérateur
  • Exécutez et accédez à neuf modes d’application et d’autres fonctionnalités via l’écran tactile couleur pouvant être utilisé avec une main gantée
  • Modes d’application : Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée dynamique, pesée de contrôle, maintien de l’affichage, totalisation et formulation
  • La duplication des applications permet de configurer plusieurs balances Adventurer
  • Six touches mécaniques fournissent également une réponse tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives comme la tare, le zéro, l’étalonnage et l’impression
  • Deux ports USB : le port à l’avant est facilement accessible et simplifie le chargement des données (p. ex., sur un lecteur flash), tandis que le port arrière peut être connecté à un ordinateur
  • La fonction d’horloge en temps réel conserve le temps précis même pendant une perte de courant
  • La fonctionnalité de données BPL permet d’enregistrer le nom de l’échantillon, les noms de projets et les ID des balances pour mieux répondre aux exigences de traçabilité et de conformité
  • Les portes du pare-vent compact se composent de deux panneaux en verre, ce qui réduit “l’encombrement” de la paillasse lorsqu’elles sont ouvertes
  • L’entrée à large ouverture permet un accès sans obstacle et le recours à des récipients de pesée plus grands, le tout réduisant le risque de déversement
  • L’intérieur facile à nettoyer sécurise l’espace de travail en réduisant le risque de contamination
  • Une large gamme d’accessoires est disponible, notamment l’imprimante à impact SF40A, les câbles RS232, le dispositif de sécurité par verrouillage de l’ordinateur portable et le kit de détermination de la densité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000, Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences professionnelles en matière d’immunité), conformité BPL/BPF
Type de connexion RS232, hôte USB, dispositif USB
Description Balance analytique AX324M
Capacité 320 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,1 mg
Dimensions de l’écran 109 mm
Plage d’humidité 80% pour les températures jusqu'à 30°C
Comprend Adaptateur CA
Langues chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX)
Linéarité ±0,0002 g
Matériau Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable
Durée de mesure 3 s
Poids min. de l’échantillon 0,20 g
Modèle AX324M
Reproductibilité ±0,0001 g
Dérive en sensibilité 1,5 ppm/°C
Temps de stabilisation 3 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Charge de test 300 g, OIML E2 ou ASTM CL 1
Type Balance analytique
Garantie 2 ans
Modes de pesée Pesée (17 unités + unité personnalisée), comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, pesée dynamique/animale, totalisation/statistiques, formule, détermination de la densité, maintien de l’affichage, impression du lot
Dimensions (L x l x H) 354 x 230 x 340 mm
Longueur (impériale) 13,93 in
Longueur (métrique) 354 mm
Largeur (impériale) 230 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Hauteur (impériale) 13,4 in
Hauteur (impériale) de la cuve 9,1 in
Hauteur (métrique) 340 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 230 mm
Profondeur (impériale) 13,9 in
Profondeur (impériale) de la chambre 7,3 in
Profondeur (métrique) 354 mm
Profondeur (métrique) de la chambre 186 mm
Diamètre (impérial) du bac externe 3,5 in
Diamètre (métrique) du bac externe 90 mm
Poids (impériale) 17.2 lb.
Poids (métrique) 5,1 kg
Poids (métrique) à l’expédition 7,8 kg
Alimentation électrique Entrée de l’adaptateur CA : 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Ampérage Entrée de l'adaptateur CA : 0,3 A, sortie de l'adaptateur CA : 0.84A
Fréquence Entrée de l'adaptateur secteur : 50/60 Hz
Legal for Trade Classe I