Learn More
OHAUS™ Balance analytique Adventurer™
Garantissez des résultats de pesée optimum, une stabilité et un fonctionnement rapide. Les balances analytiques Ohaus™ Adventurer incorporent toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure.
Marque: OHAUS™ 30122612
2475.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sa stabilité, sa précision et son fonctionnement rapide garantissent des résultats de pesée optimaux
- L’écran tactile en couleur et les options de connectivité offrent une expérience de pesée moderne
- Pare-vent compact pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité
Spécification
Externe | |
RS232 (inclus)USB Hôte USB | |
220 g | |
0,100000 mg | |
80% up to 30°C | |
chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) | |
Base métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, Chambre de pesée en verre | |
0.082 g | |
0,100000 mg | |
3,000 s | |
10°C à 30°C | |
Balance analytique | |
Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing | |
13,93 in | |
9,05 in | |
90 mm | |
340,000 mm | |
13,93 in | |
354,00 mm | |
90 mm | |
5.4 kg | |
Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VCA 0,3 A 50/60 Hz Sortie de l'adaptateur CA : 12 VDC 0.84 A | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
No |
Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant | |
Balance électronique, AX224/E | |
Écran tactile couleur | |
109 mm | |
Adaptateur CA | |
±0,0002 g | |
3 sec. | |
AX224/E | |
2 ppm/°C | |
50°F à 86°F | |
200 g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
2 years | |
354,00 x 230,00 x 340,000 mm | |
354,00 mm | |
230,00 mm | |
13,39 in | |
230 mm | |
7.3 in. | |
186 mm | |
11.9 lb. | |
8 kg | |
100/240 V | |
AC Adapter Input: 50/60 Hz |