Learn More
Cole-Parmer™ Filtre en fibre de verre de grade GA100 Advantec
Marca: Cole-Parmer™ 06646-54
Code nomenclature Nacres: NB.24
Detalles adicionales : Poids : 0.50000kg
Especificaciones
Filtre fibre de verre | |
1 μm | |
Lot de 100 | |
47 mm |
Fibre de verre | |
Utilisé pour le filtrage des cellules et des protéines précipitées, la surveillance de la pollution de l’air, GA100 | |
Filtre |