Learn More
Cole-Parmer™ Filtre en fibre de verre borosilicaté Advantec™ GC50
Les utiliser comme pré-filtres pour prolonger la durée de vie de la membrane, pour l’analyse de la pollution de l’eau / de l’air ou pour la clarification des liquides. Les filtres en fibre de verre borosilicaté Advantec™ GC50 conviennent parfaitement aux études analytiques ou gravimétriques.
Marque: Cole-Parmer™ 06656-03
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
Les filtres en verre borosilicaté créent une matrice de filtration biologiquement inerte qui résiste aux produits chimiques et aux pH extrêmes. Les filtres sans liant peuvent supporter un maximum de 500°C. Les filtres avec liant résistent à un maximum de 120°C. Les grades GC90, GS25 et DP70 avec liant offrent une plus grande résistance au mouillé et une plus faible libération de fibre.Spécification
Filtre en verre borosilicaté | |
0,5 μm | |
Lot de 100 | |
75 mm |
Verre borosilicaté | |
Pour l’analyse de la pollution de l’eau/air ou la clarification des liquides | |
Filtre |