Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de culture cellulaire à 6 puits traitées pour la culture tissulaire Advanced
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
Marque: Greiner Bio-One 657960
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Apyrogène, non cytotoxique
- Meilleure adhérence des cellules
- Adhérence de cellules uniforme
- Croissance des cellules homogène
- Morphologie in vivo
- Meilleur rendement cellulaire
- Permet l’utilisation de milieux sans sérum ou à sérum réduit
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Microplaque pour culture cellulaire | |
6 | |
Couvercle | |
1 | |
128 x 85 x 19 mm | |
85,48 mm |
Fermeture incluse | |
Non autoclavable | |
5 ml (puits) | |
9,6 cm2 | |
Rectangulaire | |
Culture tissulaire | |
2 à 5 ml | |
Oui | |
100 | |
Oui | |
127,76 mm | |
19 mm |