Learn More
Advanced Instruments Étalons pour osmomètre Advanced Instruments
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Marque:  Advanced Instruments 3LA051
Code nomenclature Nacres: LB.42
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Code produit. 12822733
  • 135.82€ / 10 pièces
Expédition estimée: 19-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Spécification
Spécification
Clear
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
10 x 5 mL
Room Temperature
Osmometer instrument calibration and quality control