Learn More
Advanced Instruments Étalons pour osmomètre Advanced Instruments
Code produit. p-3105784
Encompass_Preferred
Click to view available options
Concentration:
3 000 mOsm/kg
À utiliser avec (équipement):
Osmomètres 3D3, 3250 et 3900
Quantité:
10 x 5 ml
Code produit. 15108616
Marque: Advanced Instruments 3LA301
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range: 3000 mOsm/kg
Spécification
Couleur Clear
Contenu et stockage Room Temperature
Concentration 3 000 mOsm/kg
À utiliser avec (équipement) Osmomètres 3D3, 3250 et 3900
Type Osmometer Calibration Standard
Comprend Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Utilisation prévue Osmometer instrument calibration and quality control
Quantité 10 x 5 ml
Forme Liquid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.