Learn More
Fisherbrand™ 150 - Advanced Heated Circulator and Stirring Bath with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Advanced digital thermostat offers great temperature stability and temperature control for demanding applications.
2435.00€ - 4345.00€
Spécification
Type de condenseur Air-cooled
Débit 18 l/min
Type Heating Circulator with Open Bath
Matériau Acier inoxydable
Garantie 3 ans
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
17235576
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17235576
5 L 300 x 150 x 150 mm 15°C to 150°C
2435.00€
1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17295566
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17295566
12 L 325 x 300 x 150 mm 5°C to 150°C
2660.00€
1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17205576
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17205576
18 L 505 x 300 x 150 mm 5°C to 150°C
3485.00€
1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17215576
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17215576
26 L 505 x 300 x 200 mm 5°C to 150°C
2930.00€
1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17225576
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17225576
38 L 690 x 300 x 200 mm 5°C to 150°C
4345.00€
1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
Description
  • Provides ideal performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C.
  • Model available with or without T-clamp for independent use of virtually any vertical sided tank.
  • Stability: ±0.01°C / Uniformity: ±0.05°C
  • Powerful integral pump for external fluid circulation
  • Large, bright full color display with a choice of 5 languages
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut out
  • 5-point user calibration
  • Easy to program via interface or remotely via PC / Laptop with user software
  • Optional remote probe
  • Other accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spécification
Spécification
Air-cooled
Heating Circulator with Open Bath
3 ans
50/60 Hz
18 l/min
Acier inoxydable
220/240 V
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 150 - Advanced Heated Circulator and Stirring Bath with Integrated Pump and Stainless Steel Bath