Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé série TX150, cuve en acier inoxydable
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et complexes nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150°C. Le bain à circulation chauffant numérique Grant Instruments™ Optima™ série TX150 associe le circulateur chauffant numérique Grant Optima™ TX150 puissant et performant à cinq cuves en acier inoxydable (ST) de différents volumes.
Marque:  Grant Instruments™ TX150-ST5
1589.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12737839
  • 2080.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La série de bains à circulation chauffant à contrôle numérique offre des performances exceptionnelles pour les applications courantes comme sophistiquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à 150ºC.
  • Combine le cryothermostat numérique puissant et polyvalent Grant Optima™ TX150 à un choix de trois réservoirs économiques en plastique (P) ou cinq réservoirs en acier inoxydable (ST) offrant différentes capacités
  • Le cryothermostat Intègre lntelligent Control Optimization™ (ICO) pour une régulation adaptative intelligent de la température PID
  • Comprend une pompe intégrale puissante, rendant les systèmes TX150 adaptés à la fois à l’immersion des échantillons et à la circulation de liquide avec régulation de températeur vers des dispositifs externes 
Spécification
Spécification
0°C à 200°C
Acier inoxydable
150 mm
Comprend un chauffage à immersion / agitateur TX150 avec bain ST5
150 mm
300 mm