Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98 %
Code produit. 10667332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10667332
Marque: Thermo Scientific Chemicals 167030100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Adonitol, 98 %, C5H12O5, numéro CAS 488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xyrit, xylite, xylitol, 100 g, 97,5 % min (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, blanc, 207-685-7, 152,15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, authentique, (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-81-3
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064291
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonyme xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
CID PubChem 6912
Nom IUPAC (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adonitol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101.0°C to 104.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine