Learn More
Fisherbrand™ Support mural réglable, 4 positions
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
No. of Compartments:
4
Description
- Possibilité d’accueillir jusqu’à quatre produits différents de protection en boîte et d’autres produits de laboratoire essentiels (selon la taille)
- Idéal pour contenir différentes tailles de gants en boîte, de charlottes de bouchons d’oreille, de masques faciaux, de surchaussures
- Ajustement universel réglable, facile à nettoyer, au profil bas
- Matériel de montage mural ou sur porte inclus
Spécification
Spécification
Type de produit | Support de la boîte à gants |
Couleur | Blanc |
Dimensions (L x l x H) | 762 x 152 x 76 mm |
Longueur (impériale) | 30 po |
Longueur (métrique) | 762 mm |
Largeur (impériale) | 6 po |
Largeur (métrique) | 152 mm |
Hauteur (impériale) | 3 po |
Hauteur (métrique) | 76 mm |
Capacité | Disposable Glove Boxes, 4 boîtes |
Afficher plus |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Support mural réglable, 4 positions >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu