Learn More
Memmert™ Sous-cadre réglable
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP110eco
HPP260eco
IPP110eco
IPP260eco
Hauteur (métrique):
130 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Pour les unités avec filtre à air frais
- Réglable en hauteur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | IPP260eco |
| À utiliser avec (application) | Pour les unités avec filtre à air frais |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |