Learn More
BRAND™ Pipette numérique réglable Transferpettor™
Idéale pour les liquides lorsque les pipettes à déplacement d'air ne fonctionnent pas. Les pipettes numériques réglables Brand™ Transferpettor™ permettent de manipuler des liquides visqueux, moussants et une haute pression de vapeur.
Marque: BRAND™ 701822
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haut degré de précision et d’exactitude
- Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
- Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
- Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
- Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
- Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
- Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
- Livraison avec certificat de performance
Specifications
0,5 percnt;, plusmn; 0,5 mu;l | |
Bleu | |
Pipette | |
15 °C à 40 °C |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Transferpettor™ | |
20 à 100 μl |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction