Learn More
Fisherbrand™ Écran de protection contre les rayons bêta ajustable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
540 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Écrans de protection contre les rayonnements Cleaver Scientific pour une protection contre les rayons bêta, écran de protection, angle réglable, 0 à 15 degrés, largeur/hauteur réversible, dimensions 540 (h) x 350 (l) x 240(p) mm
- Ajustable en hauteur à 15 degrés peut être utilisé en position large ou haute 350 mm x 540 mm
- Écran de protection contre les rayons bêta ou gamma pouvant être modifié en deux tailles différentes
- Facilement ajusté d’une position verticale à un angle de 15°, en fonction de l’application requise
Spécification
Spécification
| Type de produit | Écran de protection bêta |
| Largeur (métrique) | 350 mm |
| Hauteur (métrique) | 540 mm |