Learn More
Lonza™ Réactif de dosage AdipoRed™
Le réactif de dosage Lonza™ AdipoRed™ est conçu pour évaluer l’effet des composés sur la différenciation des préadipocytes ou sur l’utilisation des lipides dans les adipocytes matures.Le réactif lipophile se divise en gouttelettes de graisse d’adipocytes différenciés et est fluorescent à 572 nm.
Marque: Lonza™ PT-7009
Description
Le réactif d’analyse AdipoRed™ est utilisé pour quantifier l’accumulation de lipides intracellulaires.Cet objectif, à haut débit, dosage homogène basé sur la fluorescence quantifie l’accumulation de triglycérides intracellulaires et fournit des avantages significatifs aux efforts de recherche pharmaceutique dans le domaine de l’obésité et du diabète.Il est plus sensible que d’autres méthodes telles que le dosage Oil Red O et est beaucoup plus rapide et plus facile que les transferts Northern et Western.
- Pratique :il suffit de retirer le milieu de culture cellulaire, d’ajouter le réactif prémélangé et de lire dans un fluoromètre standard
- Rapides :Traitez une plaque à 96 puits ou 384 puits en 20 minutes maximum
- Efficace :fournit une mesure objective de l’accumulation de triglycérides intracellulaires, avec des rapports signal/bruit élevés
- Simple :conditionné dans cinq flacons de 4 ml prémesurés à usage unique
Spécification
189°C | |
Fluoromètre standard | |
Réactif pour le dosage d’adipogenèse | |
Diméthylsulfoxyde 99,99 % p/p | |
5 réactifs prémélangés | |
Inodore | |
Fluorescent à 572 nm | |
Stockage à -20°C |
67-68-5 | |
Rouge | |
Liquide | |
Permet de quantifier l’accumulation de lipides intracellulaires | |
18,4°C | |
5 x 4 ml | |
Triglycérides intracellulaires |