Learn More
Tampon pH haute résolution à code couleur, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
pH:
10,00
4
4,00
7
7,00
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Haute résolution
- Testées à 20 °C ou -25 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 7,00 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Odeur | Caractéristique |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |