Learn More
3M™ Batterie au lithium-ion à grand rendement Adflo™
Code produit. 15710018
Click to view available options
:
Type de batterie : Lithium-ion
Code produit. 15710018
Marque: 3M™ 7000144539
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La batterie au lithium-ion à grand rendement 3M™ Adflo™ rend l’appareil respiratoire à ventilation assistée Adflo™ encore plus léger et équilibré, pour un plus grand confort pendant toute la durée du service.
  • Recharge totale en 5,5 heures. Le temps de fonctionnement prévu est de 10-13 heures avec un nouveau filtre à particules, une nouvelle batterie entièrement chargée et un débit d’air standard
  • Les batteries peuvent être stockées sur le chargeur, entièrement chargées, prêtes pour une utilisation immédiate
  • À utiliser avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie Turbo: approx. 10 to 13 hr.
Type de batterie Lithium-ion