missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adenylate Cyclase 9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 624.00€
Spécification
| Antigène | Adenylate Cyclase 9 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18476911
|
Novus Biologicals
NBP2-30436-25ul |
25ul |
280.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18154075
|
Novus Biologicals
NBP2-30436 |
0.1 mL |
624.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Adenylate Cyclase 9 Polyclonal specifically detects Adenylate Cyclase 9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| Adenylate Cyclase 9 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| O60503 | |
| 115 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VADQLKGLKTYLISGQRAKESRCSCAEALLSGFEVIDGSQVSSGPRGQGTASSGNVSDLAQTVKTFDNLKTCPSCGITFAPKSEAGAEGGAPQNGCQD | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| adenylate cyclase type 9, AC9, adenylate cyclase 9 | |
| ADCY9 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit