Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénosine-5’-triphosphate sel disodique hydraté, ultra-pure, 98 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Adenosine 5'-Triphosphate, is used as a p2 purinergicagonist. It is also used as a nucleotide, the 5'-triphosphate of deoxyadenosine activated precursor in DNA synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’adénosine 5′-triphosphate est utilisé comme un agoniste de la purine p2. Il est également utilisé comme nucléotide, le 5′-triphosphate du précurseur activé par la désoxyadénosine dans la synthèse de l’ADN.
Solubilité
Soluble à 5 % (p/v) dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 20°C. Tenir à distance des agents oxydants forts. Stable dans des conditions ordinaires. Sensible à la lumière, hygroscopique
L’adénosine 5′-triphosphate est utilisé comme un agoniste de la purine p2. Il est également utilisé comme nucléotide, le 5′-triphosphate du précurseur activé par la désoxyadénosine dans la synthèse de l’ADN.
Solubilité
Soluble à 5 % (p/v) dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 20°C. Tenir à distance des agents oxydants forts. Stable dans des conditions ordinaires. Sensible à la lumière, hygroscopique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Ultrapure |
Quantité | 25 g |
Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
Merck Index | 14,155 |
Informations sur la solubilité | Soluble at 5% (w/v) in water |
Poids de la formule | 605.19 (551.15 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |