Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable supplémentaire pour UF260plus, option de chambre renforcée
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UF260plus
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Renforcé
- Acier inoxydable
- Électropolie
- Charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UF260plus |
| Type | Grille renforcée |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Charge max. de support | 60 kg |