Learn More
Memmert™ Grille en acier inox supplémentaire, électropolie, pour Ich750
Idéales pour un fonctionnement en mode montée avec des changements rapides de température pendant l’incubation, la reproduction ou le stockage.
Marque: Memmert™ ICH750E20182
Description
- À utiliser avec les modèles d’incubateurs à refroidissement par compresseur 450 et 750
- Le modèle de grille permet le débit d’air
- En acier inox électropoli
Spécification
Étuves modèles 450 et 750 | |
Acier inoxydable | |
Grille |