Learn More
Memmert™ Grille en acier inox renforcé supplémentaire (pour l’option de chambre renforcée), pour Ich750
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Installation:
Uniquement avec l’option K1
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Barres de guidage et vis de fixation
- Grille en acier inox renforcé
- Charge max. de 60 kg
- À partir de la taille 450, avec barres de guidage et vis de fixation, uniquement avec l’option K1
Spécification
Spécification
| Type | Grille renforcée |
| Installation | Uniquement avec l’option K1 |
| Poids (métrique) | 60 kg |