Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en PTFE Adcell™
Code produit. 17342650 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
3
12
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17342650
Marque: Epredia™ X5XER202WAD1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
  • Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
  • En PTFE
  • Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
  • Empêche la contamination croisée
  • Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 75 mm
Matériau PTFE
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type ADCELL
Nombre de puits 12
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) Puits de 5 mm
Quantité 100/paquet