Learn More
Consort Adaptateur, BNC vers 2 fiches banane
Code produit. 11761999
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11761999
Marque: Consort ADAPTBNCBANANA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur Consort, BNC vers 2 fiches banane est un adaptateur de câble pour une utilisation avec des électrodes de pH, ORP, Conductivité et Ion avec des fiches BNC et banane.
Spécification
Types de connecteurs BNC, Banane
Type Câble adaptateur